3-Nitrobenzaldehído ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A13594.0B A13594.30 A13594.36
A13594.0BEA 206 EUR
A13594.0B A13594.30 A13594.36
3-Nitrobenzaldehído ≥99%
3-Nitrobenzaldehído
Purity: 99% CAS No.: 99-61-6 Molecular Formula: C7H5NO3 Formula Weight: 151.12 Melting Point: 57-59° Boiling Point: 164°/23mm Merck Reference: 14,6587 MDL No.: MFCD00007249
Formula: C₇H₅NO₃
MW: 151.12 g/mol
Pto. Ebullición: 164 °C (23 mmHg)
Pto. de fusión: 57…59 °C
Densidad: 1.481 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007249
Núm. CAS: 99-61-6
EINECS: 202-772-6
Índice Merck: 12,06684