4-Nitrobenzaldehído 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
156990250 156991000 156995000
ACRO156990250EA 47.2 EUR
ACRO156990250 ACRO156991000 ACRO156995000
4-Nitrobenzaldehído 99%
4-Nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₅NO₃
Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 105…106 °C
Densidad: 1,546 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007346
Núm. CAS: 555-16-8
EINECS: 209-084-5
Índice Merck: 12,06684
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure