4-Nitrobenzaldehído ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A11655.14 A11655.22 A11655.36
A11655.14EA 40 EUR
A11655.14 A11655.22 A11655.36
4-Nitrobenzaldehído ≥99%
4-Nitrobenzaldehído
Purity: 99% CAS No.: 555-16-8 Molecular Formula: C7H5NO3 Formula Weight: 151.12 Melting Point: 104-106° Beilstein Reference: 386796 Merck Reference: 14,6587 MDL No.: MFCD00007346
Formula: C₇H₅NO₃
Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 104…106 °C
Densidad: 1,546 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007346
Núm. CAS: 555-16-8
EINECS: 209-084-5
Índice Merck: 14,6587