4-Nitrobenzaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06766.0025 8.06766.0100
8.06766.0025EA 49.1 EUR
8.06766.0025 8.06766.0100
4-Nitrobenzaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₅NO₃
Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 106 °C
Densidad: 1,546 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007346
Núm. CAS: 555-16-8
EINECS: 209-084-5
Índice Merck: 12,06684
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2.34 g/l (25 °C)
Melting Point 101 - 104 °C
Molar Mass 151.12 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3