5-Nitrosalicilaldehído 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
416180050
416180250
ACRO416180050EA
60.9
EUR
ACRO416180050
ACRO416180250
5-Nitrosalicilaldehído 98+%
5-Nitrosalicilaldehído
Formula:
C₇H₅NO₄ Pto. de fusión: 125…129 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007337 Núm. CAS: 97-51-8 EINECS: 202-587-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to orange to brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 124 to 128 °C |
GC | ≥98.0 % |