5-Nitrosalicilaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
A10264.06
A10264.14
A10264.22
A10264.06EA
57.7
EUR
A10264.06
A10264.14
A10264.22
5-Nitrosalicilaldehído ≥98%
5-Nitrosalicilaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 97-51-8
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 123-127°
Beilstein Reference: 512565
Formula:
C₇H₅NO₄ MW: 167,12 g/mol Pto. de fusión: 123…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007337 Núm. CAS: 97-51-8 EINECS: 202-587-0 |