4-Hidroxi-3-nitrobenzaldehído 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
162890050 162890250
ACRO162890050EA 55.6 EUR
ACRO162890050 ACRO162890250
4-Hidroxi-3-nitrobenzaldehído 97%
4-Hidroxi-3-nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Pto. de fusión: 139…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007117
Núm. CAS: 3011-34-5
EINECS: 221-141-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 144 °C
GC ≥96.0 %