4-Hidroxi-3-nitrobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17972.06
A17972.14
A17972.06EA
73.7
EUR
A17972.06
A17972.14
4-Hidroxi-3-nitrobenzaldehído ≥98%
4-Hidroxi-3-nitrobenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 3011-34-5
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 140-144°
Beilstein Reference: 2047884
Formula:
C₇H₅NO₄ Pto. de fusión: 140…144 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007117 Núm. CAS: 3011-34-5 EINECS: 221-141-6 |