2,4-Dinitrobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15452.03
A15452.06
A15452.14
A15452.03EA
49.2
EUR
A15452.03
A15452.06
A15452.14
2,4-Dinitrobenzaldehído ≥98%
2,4-Dinitrobenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 528-75-6
Molecular Formula: C7H4N2O5
Formula Weight: 196.12
Melting Point: 65-68°
Boiling Point: 190°/10mm
Merck Reference: 14,3272
MDL No.: MFCD00013376
Formula:
C₇H₄N₂O₅ Pto. Ebullición: 190 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 65…68 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013376 Núm. CAS: 528-75-6 EINECS: 208-440-7 Índice Merck: 14,3272 |