3,5-Dinitrosalicilaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20424.03
B20424.06
B20424.03EA
60.8
EUR
B20424.03
B20424.06
3,5-Dinitrosalicilaldehído ≥98%
3,5-Dinitrosalicilaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 2460-59-5
Molecular Formula: C7H4N2O6
Formula Weight: 212.12
Melting Point: 71-74°
Beilstein Reference: 1121900
Formula:
C₇H₄N₂O₆ Pto. de fusión: 71…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007103 Núm. CAS: 2460-59-5 EINECS: 219-551-5 |