2-Etoxibenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Ethoxybenzaldehyde
A15035.18
A15035.22
A15035.18EA
50.7
EUR
A15035.18
A15035.22
2-Etoxibenzaldehído ≥97%
2-Etoxibenzaldehído
Purity: 97+%
CAS No.: 613-69-4
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5430
Boiling Point: 249°
Beilstein Reference: 1937270
MDL No.: MFCD00003316
Formula:
C₉H₁₀O₂ MW: 150.18 g/mol Pto. Ebullición: 249 °C Pto. de fusión: 20…22 °C Densidad: 1.077 Pto. de inflamación: 91 °C (195 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003316 Núm. CAS: 613-69-4 EINECS: 210-349-2 |