o-Anisaldehído 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Metoxibenzaldehído, 2-Anisaldehído
149220050 149221000 149225000
ACRO149220050EA 40.2 EUR
ACRO149220050 ACRO149221000 ACRO149225000
o-Anisaldehído 98%
o-Anisaldehído
Formula: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Pto. Ebullición: 238
Pto. de fusión: 34…40 °C
Pto. de inflamación: 117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003308
Núm. CAS: 135-02-4
EINECS: 205-171-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to light brown Crystals or solid or liquids
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 40 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +19.0° to +21.0° (20 °C, 589 nm) (c=2 in ethanol)