o-Anisaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Metoxibenzaldehído, 2-Anisaldehído
A10770.22
A10770.36
A10770.22EA
51.7
EUR
A10770.22
A10770.36
o-Anisaldehído ≥98%
o-Anisaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 135-02-4
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 117°(242°F)
Refractive Index: 1.5610
Odour: Characteristic
Melting Point: 35-39°
Boiling Point: 237-238°
Beilstein Reference: 606301
MDL No.: MFCD00003308
Formula:
C₈H₈O₂ MW: 136.15 g/mol Pto. Ebullición: 237…238 °C Pto. de fusión: 35…39 °C Densidad: 1.13 Pto. de inflamación: 117 °C (242 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003308 Núm. CAS: 135-02-4 EINECS: 205-171-7 |