m-Anisaldehído 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methoxybenzaldehyde
156760250 156761000 156765000
ACRO156760250EA 39.6 EUR
ACRO156760250 ACRO156761000 ACRO156765000
m-Anisaldehído 97%
m-Anisaldehído
Formula: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Pto. Ebullición: 143 °C (50 mmHg)
Densidad: 1,119 g/cm³
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003361
Núm. CAS: 591-31-1
EINECS: 209-712-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Iodide (I) (Limit about 0.005 %) Passes test
Bromate (BrO3) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %