m-Anisaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Methoxybenzaldehyde
A13962.14
A13962.22
A13962.14EA
36.5
EUR
A13962.14
A13962.22
m-Anisaldehído ≥98%
m-Anisaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 591-31-1
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 121°(250°F)
Refractive Index: 1.5530
Odour: Characteristic
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 606013
MDL No.: MFCD00003361
Formula:
C₈H₈O₂ Pto. Ebullición: 231…233 °C Densidad: 1,118 Pto. de inflamación: 121 °C (250 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003361 Núm. CAS: 591-31-1 EINECS: 209-712-8 |