4-Etoxibenzaldehído 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
174250250 174251000
ACRO174250250EA 39.5 EUR
ACRO174250250 ACRO174251000
4-Etoxibenzaldehído 99%
4-Etoxibenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 255 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 13…14 °C
Densidad: 1,08 g/cm³
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003388
Núm. CAS: 10031-82-0
EINECS: 233-093-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5574 to 1.5594 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %