4-Etoxibenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A11987.14 A11987.22 A11987.36
A11987.14EA 31.9 EUR
A11987.14 A11987.22 A11987.36
4-Etoxibenzaldehído ≥97%
4-Etoxibenzaldehído
Purity: 97+% CAS No.: 10031-82-0 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5590 Melting Point: 13-14° Boiling Point: 253-255° Beilstein Reference: 386863 MDL No.: MFCD00003388
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Pto. Ebullición: 253…255 °C
Pto. de fusión: 13…14 °C
Densidad: 1.08
Pto. de inflamación: <110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003388
Núm. CAS: 10031-82-0
EINECS: 233-093-3