p-Anisaldehído 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
104800050 104801000 104805000 104800025
ACRO104800050EA 68.1 EUR
ACRO104800050 ACRO104801000 ACRO104805000 ACRO104800025
p-Anisaldehído 99+%
p-Anisaldehído
Formula: C₈H₈O₂
Pto. Ebullición: 248…249 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 1,121 g/cm³
Pto. de inflamación: 116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003385
Núm. CAS: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Índice Merck: 13,00666
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5710 to 1.5740 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Relative density (D20/4°C) 1.120 to 1.124