p-Anisaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15364.30
A15364.0B
A15364.18
A15364.30EA
49.5
EUR
A15364.30
A15364.0B
A15364.18
p-Anisaldehído ≥98%
p-Anisaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 123-11-5
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 116°(241°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.121
Refractive Index: 1.5730
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 0-2°
Boiling Point: 247-249°
Beilstein Reference: 471382
Merck Reference: 14,663
MDL No.: MFCD00003385
Formula:
C₈H₈O₂ Pto. Ebullición: 247…249 °C Pto. de fusión: 0…2 °C Densidad: 1,121 Pto. de inflamación: 116 °C (241 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003385 Núm. CAS: 123-11-5 EINECS: 204-602-6 Índice Merck: 14,663 |