p-Anisaldehído ≥98.0% (por GC) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22314.0250 8.22314.1000
8.22314.0250EA 71.8 EUR
8.22314.0250 8.22314.1000
p-Anisaldehído ≥98.0% (por GC) para síntesis, Sigma-Aldrich®
p-Anisaldehído
Formula: C₈H₈O₂
Pto. Ebullición: 247…249 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 0…2 °C
Densidad: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003385
Núm. CAS: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Índice Merck: 13,00666
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2 g/l (20 °C)
Molar Mass 136.15 g/mol
Boiling Point 247 - 249 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 116 °C
Refractive Index 1.57 (20 °C)
Explosion Limit 1.4 - 5.3 %(V)
Density 1.12 g/cm3 (25 °C)
pH 7 (2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 220 °C