2-Hidroxi-m-anisaldehído 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: o-Vanillin, 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
153071000 153075000 153070100
ACRO153071000EA 62.2 EUR
ACRO153071000 ACRO153075000 ACRO153070100
2-Hidroxi-m-anisaldehído 99%
2-Hidroxi-m-anisaldehído
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 265…266 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 40…42 °C
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003322
Núm. CAS: 148-53-8
EINECS: 205-715-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Crystals or flakes or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 45 °C
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %