2-Hidroxi-m-anisaldehído ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: o-Vanillin, 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
A15672.14 A15672.22 A15672.36
A15672.14EA 27.5 EUR
A15672.14 A15672.22 A15672.36
2-Hidroxi-m-anisaldehído ≥99%
2-Hidroxi-m-anisaldehído
Purity: 99% CAS No.: 148-53-8 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 40-42° Boiling Point: 265-266° MDL No.: MFCD00003322
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 265…266 °C
Pto. de fusión: 40…42 °C
Densidad: 1.2039 g/cm³ (45 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003322
Núm. CAS: 148-53-8
EINECS: 205-715-3