4-Metoxisalicilaldehído 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
171080050 171080250
ACRO171080050EA 99.9 EUR
ACRO171080050 ACRO171080250
4-Metoxisalicilaldehído 99%
4-Metoxisalicilaldehído
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Pto. Ebullición: 124 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 40…43 °C
Densidad: 1,2065 g/cm³ (51 °C)
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003327
Núm. CAS: 673-22-3
EINECS: 211-604-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 43 °C
GC ≥98.5 %