Matraces volumétricos, clase A, marcas blancas, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
216787309 216780704 216782405 216780807 216781203 216781409 216781709 216782508 216783204 216784406 216785402 216786304 216783607
612-5212EA 167 EUR
612-5212 612-4998 612-5205 612-4999 612-5202 612-5203 612-5204 612-5206 612-5207 612-5209 612-5210 612-5211 612-5208
Matraces volumétricos, clase A, marcas blancas, DURAN®
Matraces Matraces aforados
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente, con tapón de PE, sin certificado de conformidad.
  • Con marca de graduación circular
  • Imagen impresa en blanco
  • Con certificado de lote
Aplicaciones típicas medición precisa de cantidades de líquido especificadas, preparación y almacenamiento de soluciones estándar.
Con código de trazabilidad impreso (identificación del lote).
*Boca ancha
Certificaciones: ISO 1042