Probetas graduadas, Clase B, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
213965405 213966307 213963601 213960707 213960801 213961403 213961703 213962408 213964409
215-3646EA 64.1 EUR
215-3646 215-3647 215-3644 215-3639 215-3640 215-3641 215-3642 215-3643 215-3645
Probetas graduadas, Clase B, DURAN®
Probetas Probetas graduadas
DURAN® vidrio de borosilicato 3.3, transparente, Clase B.
  • Calibrar para contener ('En')
  • Marcas e inscripción en blanco.
  • Con caño
  • Con gran base hexagonal
La base está equipada con tres botones para aumentar la estabilidad.
Certificaciones: DIN ISO 4788