Cilindros de medida, forma corta, clase B, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
213950809 213951402 213951702 213955404 213956306 213952407 213953609 213954408
215-3631EA 26.4 EUR
215-3631 215-3632 215-3633 215-3637 215-3638 215-3634 215-3635 215-3636
Cilindros de medida, forma corta, clase B, DURAN®
Probetas Probetas graduadas
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente, Clase B, forma baja.
  • Calibrar para contener ('En')
  • Marcas e inscripción en blanco.
  • Con caño
  • Con gran base hexagonal
La base está equipada con tres botones para aumentar la estabilidad.