5-Metoxisalicilaldehído 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
164160050 164160100 164160500
ACRO164160050EA 108 EUR
ACRO164160050 ACRO164160100 ACRO164160500
5-Metoxisalicilaldehído 98%
5-Metoxisalicilaldehído
Formula: C₈H₈O₃
Pto. Ebullición: 103 °C (2,5 mmHg)
Pto. de fusión: 4 °C
Densidad: 1,21 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003332
Núm. CAS: 672-13-9
EINECS: 211-589-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %