Papeles para transferencias
Proveedor: Sartorius
FT-2519460570N FT2-521580600G FT2-520580600K FT2-519580600N FT-2519200200N FT2-520200200N FT-3-521-185 FT2520-460570K
588-3851EA 434 EUR
588-3851 515-1632 515-1606 588-3852 SARTFT-2519200200N SARTFT2-520200200N SARTFT-3-521-185 SARTFT2520-460570K
Papeles para transferencias
Papeles de Blotting
Su superficie extremadamente lisa y su espesor relativamente elevado les confieren unas propiedades de absorción superiores y una uniformidad en toda la zona de contacto.
  • Los grados BF 2 y BF 3 están fabricados con línteres de algodón con un contenido de alfa-celulosa superior al 98%.
  • Hay cuatro grados de papel secante disponibles
Los grados BF 1 y BF 4 están hechos de pulpa refinada y línteres de algodón con más del 95% de contenido de alfa-celulosa.