5-Metoxisalicilaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15753.06
A15753.14
A15753.18
A15753.22
A15753.06EA
97.2
EUR
A15753.06
A15753.14
A15753.18
A15753.22
5-Metoxisalicilaldehído ≥98%
5-Metoxisalicilaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 672-13-9
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point:
Formula:
C₈H₈O₃ Pto. Ebullición: 248…252 °C Pto. de fusión: 13…16 °C Densidad: 1,221 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003332 Núm. CAS: 672-13-9 EINECS: 211-589-0 |