Cubos, cuadrados, PE
Proveedor: BURKLE
2350-0140 2350-0141
BURK2350-0140EA 44.1 EUR
BURK2350-0140 BURK2350-0141
Cubos, cuadrados, PE
Cubos
Hecho de PE, transparente.
  • Graduación 500 ml, hasta 12 L
  • Ahorra espacio
  • Resistente, fácil de transportar
  • Contenido hasta el tope 14 L
  • La tapa debe pedirse por separado
Cazo para el transporte de mercancías voluminosas.