6-Metoxisalicilaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde
L13145.03
L13145.06
L13145.03EA
78.9
EUR
L13145.03
L13145.06
6-Metoxisalicilaldehído ≥98%
6-Metoxisalicilaldehído
Purity: 98+%
CAS No.: 700-44-7
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 68-74°
Beilstein Reference: 1101524
Formula:
C₈H₈O₃ MW: 152,15 g/mol Pto. de fusión: 68…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151830 Núm. CAS: 700-44-7 EINECS: 211-844-6 |