3-Hidroxi-p-anisaldehído 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
162570050 162570250 162571000
ACRO162570050EA 26.5 EUR
ACRO162570050 ACRO162570250 ACRO162571000
3-Hidroxi-p-anisaldehído 98%
3-Hidroxi-p-anisaldehído
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Pto. Ebullición: 179 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 112…116 °C
Densidad: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003369
Núm. CAS: 621-59-0
EINECS: 210-694-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥97.5 %