3-Hidroxi-p-anisaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A12866.06 A12866.14 A12866.22
A12866.06EA 24 EUR
A12866.06 A12866.14 A12866.22
3-Hidroxi-p-anisaldehído ≥98%
3-Hidroxi-p-anisaldehído
Purity: 98% CAS No.: 621-59-0 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 112-116° Boiling Point: 179°/15mm Beilstein Reference: 1073021 MDL No.: MFCD00003369
Formula: C₈H₈O₃
Pto. Ebullición: 179 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 112…116 °C
Densidad: 1,20
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003369
Núm. CAS: 621-59-0
EINECS: 210-694-9