Buretas, llave de paso recta, clase B, DURAN®.
Proveedor: DWK Life Sciences
243283605 243283905 243282703 243283305
612-5224EA 180 EUR
612-5224 612-5225 612-5222 612-5223
Buretas, llave de paso recta, clase B, DURAN®.
Buretas
DURAN®, vidrio borosilicato 3.3, transparente.
  • Llave de paso recta
  • Con llave de vidrio
  • Marcas e inscripción en azul
  • La calibración se basa en el volumen vertido ("Ex")
El límite de la clase B es aproximadamente una vez y media más amplio que el de la clase AS. Por lo tanto, las tolerancias son más estrictas que las especificadas por la norma DIN. Aplicación típica: valoraciones.
Certificaciones: Cumple con la norma DIN ISO 385.