Buretas, llave de paso recta, franja Schellbach, DURAN®,
Proveedor: DWK Life Sciences
243293606 243292704 243293306 243303304 243302702 243303604 243293906 243303904
612-5228EA 242 EUR
612-5228 612-5226 612-5227 612-5231 612-5230 612-5232 612-5229 612-5233
Buretas, llave de paso recta, franja Schellbach, DURAN®,
Buretas
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente, Clase AS.
  • Con rayas Schellbach y graduaciones principales como divisiones circulares
  • Llave de paso recta
  • Con llave de cristal
  • Marcas e inscripción en azul
  • La calibración se basa en el volumen vertido ("Ex")
Cumple con la norma DIN ISO 385
Con código de trazabilidad impreso (identificación del lote).