4-Hidroxi-2-metoxibenzaldehído 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
335930010 335930050 335930250
ACRO335930010EA 42 EUR
ACRO335930010 ACRO335930050 ACRO335930250
4-Hidroxi-2-metoxibenzaldehído 98%
4-Hidroxi-2-metoxibenzaldehído
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 273
Pto. de fusión: 153…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051964
Núm. CAS: 18278-34-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 161 °C
HPLC ≥97.5 %