VWR®, Embudos con caña corta
Proveedor: VWR Collection
221-0175EA 25.7 EUR
221-0175 221-0176 221-0177 221-0178 221-0179 221-0180 221-0181 221-0182
VWR®, Embudos con caña corta
Embudos Embudos de filtración Embudos con filtro
Vidrio de borosilicato 3.3.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima expansión térmica, lo que proporciona una alta resistencia a los cambios de temperatura
Con paredes internas lisas.
Certificaciones: ISO 4798.