4-Hidroxi-2-metoxibenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A11127.03
A11127.06
A11127.14
A11127.03EA
44.3
EUR
A11127.03
A11127.06
A11127.14
4-Hidroxi-2-metoxibenzaldehído ≥98%
4-Hidroxi-2-metoxibenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 18278-34-7
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 156-160°
Beilstein Reference: 2045122
Formula:
C₈H₈O₃ MW: 152,15 g/mol Pto. Ebullición: 273 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 156…160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051964 Núm. CAS: 18278-34-7 |