Vainillina, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atención
Sinónimos: 4-Hidroxi-3-metoxibenzaldehído
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08510.9025 1.08510.1000
1.08510.9025EA 0 EUR
1.08510.9025 1.08510.1000
Vainillina, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Vainillina
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Pto. Ebullición: 285 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼82 °C
Densidad: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006942
Núm. CAS: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Índice Merck: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM