2,3-Dimetoxibenzaldehído 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
115370500 115370100
ACRO115370500EA 119 EUR
ACRO115370500 ACRO115370100
2,3-Dimetoxibenzaldehído 97%
2,3-Dimetoxibenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 137 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 49…54 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003309
Núm. CAS: 86-51-1
EINECS: 201-677-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥96.0 %