2,3-Dimetoxibenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A14080.14 A14080.22
A14080.14EA 47.8 EUR
A14080.14 A14080.22
2,3-Dimetoxibenzaldehído ≥98%
2,3-Dimetoxibenzaldehído
Purity: 98+% CAS No.: 86-51-1 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 51-52° Boiling Point: 178°/20mm Beilstein Reference: 908264 MDL No.: MFCD00003309
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 178 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 51…52 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003309
Núm. CAS: 86-51-1
EINECS: 201-677-7