2,4-Dimetoxibenzaldehído 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
115380250 115381000 115385000
ACRO115380250EA 42.6 EUR
ACRO115380250 ACRO115381000 ACRO115385000
2,4-Dimetoxibenzaldehído 98%
2,4-Dimetoxibenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 165 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 68…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003311
Núm. CAS: 613-45-6
EINECS: 210-342-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %