2,4-Dimetoxibenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A12549.14 A12549.22
A12549.14EA 40.5 EUR
A12549.14 A12549.22
2,4-Dimetoxibenzaldehído ≥98%
2,4-Dimetoxibenzaldehído
Purity: 98% CAS No.: 613-45-6 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 67-71° Boiling Point: 165°/10mm MDL No.: MFCD00003311
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 165 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 67…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003311
Núm. CAS: 613-45-6
EINECS: 210-342-4