2,5-Dimetoxibenzaldehído 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
115390250 115391000 115395000
ACRO115390250EA 35.9 EUR
ACRO115390250 ACRO115391000 ACRO115395000
2,5-Dimetoxibenzaldehído 97%
2,5-Dimetoxibenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 146 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 45…50 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003314
Núm. CAS: 93-02-7
EINECS: 202-211-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥96.0 %