2,6-Dimetoxibenzaldehído ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A12209.03
A12209.06
A12209.14
A12209.03EA
57.1
EUR
A12209.03
A12209.06
A12209.14
2,6-Dimetoxibenzaldehído ≥99%
2,6-Dimetoxibenzaldehído
Purity: 99%
CAS No.: 3392-97-0
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 96-98°
Boiling Point: 285°
MDL No.: MFCD00010862
Formula:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 g/mol Pto. Ebullición: 285 °C Pto. de fusión: 96…98 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010862 Núm. CAS: 3392-97-0 |