Veratraldehído 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
162610050 162611000 162615000 162610025
ACRO162610050EA 42.7 EUR
ACRO162610050 ACRO162611000 ACRO162615000 ACRO162610025
Veratraldehído 99+%
Veratraldehído
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 281 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 42…45 °C
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003363
Núm. CAS: 120-14-9
EINECS: 204-373-2
Índice Merck: 12,10084
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Lumps or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 45 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %