Veratraldehído ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,4-Dimetoxibenzaldehído
A11110.0E
A11110.22
A11110.36
A11110.0EEA
413
EUR
A11110.0E
A11110.22
A11110.36
Veratraldehído ≥99%
Veratraldehído
Purity: 99%
CAS No.: 120-14-9
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point: 112°(233°F)
Melting Point: 42-46°
Boiling Point: 281°
Beilstein Reference: 473899
Merck Reference: 14,9951
MDL No.: MFCD00003363
Formula:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 g/mol Pto. Ebullición: 281 °C Pto. de fusión: 42…46 °C Pto. de inflamación: 112 °C (233 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003363 Núm. CAS: 120-14-9 EINECS: 204-373-2 Índice Merck: 14,9951 |