3,5-Dimetoxibenzaldehído 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
155220100 155220500
ACRO155220100EA 109 EUR
ACRO155220100 ACRO155220500
3,5-Dimetoxibenzaldehído 98%
3,5-Dimetoxibenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 151 °C (16 mmHg)
Pto. de fusión: 44…48 °C
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003366
Núm. CAS: 7311-34-4
EINECS: 230-772-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %