3,5-Dimetoxibenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A15109.06 A15109.14 A15109.22
A15109.06EA 65.9 EUR
A15109.06 A15109.14 A15109.22
3,5-Dimetoxibenzaldehído ≥98%
3,5-Dimetoxibenzaldehído
Purity: 98% CAS No.: 7311-34-4 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-48° Boiling Point: 115-118°/1mm Beilstein Reference: 2042374 MDL No.: MFCD00003366
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 115…118 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 44…48 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003366
Núm. CAS: 7311-34-4
EINECS: 230-772-6