4-Hidroxi-3,5-dimetoxibenzaldehído 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
132880050 132880250 132881000
ACRO132880050EA 31.9 EUR
ACRO132880050 ACRO132880250 ACRO132881000
4-Hidroxi-3,5-dimetoxibenzaldehído 98%
4-Hidroxi-3,5-dimetoxibenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 192…193 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 110…113 °C
Densidad: 1,013 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006943
Núm. CAS: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Índice Merck: 12,09191
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige to green to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
GC ≥97.5 %